Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC de intercambio iónico de EC de ácido sulfónico Nucleosil™, 5 μm, 4,6 mm x 125 mm
Código de producto. 12462680 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
Unit Size:
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12462680
Brand: Macherey-Nagel™ 720709.46
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 6,5%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Intercambio iónico
Specifications
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Ácido sulfónico
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil 0,15 M (NH4)2HPO
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L9
Fase estacionaria Ácido sulfónico
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 6,5 %
Tipo de columna Intercambio iónico
Con desactivación terminal No
Fase Intercambio iónico
Tipo Columna de análisis para EC
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.