Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 100-5 Protect I 720175 Model EC
Código de producto. 10777272 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10777272
Marca: Macherey-Nagel™ 720175.46
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase reversa
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria Sílice con grupo polar de protección y modificación monomérica
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 11%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC