Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC de HPLC estándar Nucleosil™ 100-5
Código de producto. 10611492 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10611492 125 mm 4 mm cada uno
10621492 125 mm 4,6 mm cada uno
10226511 150 mm 4,6 mm cada uno
10092861 250 mm 4,6 mm cada uno
10440122 250 mm 4 mm cada uno
5 options
Código de producto. 10611492
Marca: Macherey-Nagel™ 720296.40
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Column Format: Standard Column; Carbon Load: 20%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna estándar
Entrecruzamiento Octadecilo monomérico
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 125 mm
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 20 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna EC estándar