Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 100-5 C8
Código de producto. 10766502 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10766502 250 mm 4,6 mm cada uno
10596301 125 mm 4,6 mm cada uno
10586301 125 mm 4 mm cada uno
10012711 250 mm 4 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10766502
Marca: Macherey-Nagel™ 720013.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilizar fases no polares para la cromatografía RP. Las columnas de HPLC Nucleosil™ 100-5 C8 no cuentan con desactivación terminal y están disponibles en una amplia variedad de diámetros y longitudes.
  • Fases estándar C8      
  • Fases de sílice modificada con octilo para HPLC
  • Sin desactivación terminal
  • Tamaños de partículas disponibles 3 μm, 5 μm, 7 μm y 10 μm
  • Mecanismo de separación en función de las interacciones (van der Waals) hidrófobas, interacciones de silanol apreciable
  • Estabilidad de pH a 20 °C para ambos tipos: 2–8
  • El contenido de carbono depende de la fase
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octil
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Disolventes C8
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 8,5%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal No
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC
Técnica Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica