Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 100-5 C8
Código de producto. 10586301 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10586301
Marca: Macherey-Nagel™ 720001.40
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilizar fases no polares para la cromatografía RP. Las columnas de HPLC Nucleosil™ 100-5 C8 no cuentan con desactivación terminal y están disponibles en una amplia variedad de diámetros y longitudes.
  • Fases estándar C8      
  • Fases de sílice modificada con octilo para HPLC
  • Sin desactivación terminal
  • Tamaños de partículas disponibles 3 μm, 5 μm, 7 μm y 10 μm
  • Mecanismo de separación en función de las interacciones (van der Waals) hidrófobas, interacciones de silanol apreciable
  • Estabilidad de pH a 20 °C para ambos tipos: 2–8
  • El contenido de carbono depende de la fase
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octil
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con HPLC
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Disolventes C8
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 8,50%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal No
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC
Técnica Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica