Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC de análisis de C18 PAH EC PAH Nucleosil™, 5 μm, 4 mm x 150 mm
Código de producto. 10296551 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10296551 150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10296551 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 720923.40
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; Tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal 2 ml/min
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo al 100 %
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo al 100 %
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Tipo de columna Análisis de PAH
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC