Learn More
Macherey-Nagel™ Columna Nucleosil™ 100-5 C18 PAH EC
Código de producto. 10649951 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10649951 2 mm cada uno
10318301 3 mm cada uno
10758232 4 mm cada uno
10135031 4,6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10649951 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 720117.20
Formato de columna: Columna de análisis; Tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 2 mm
Para utilizar con Análisis por HPLC de PAH
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1/paquete
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Tipo de columna Análisis de PAH
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Polimérico
Tipo Columna para EC
Técnica EC