Learn More
Macherey-Nagel™ Columna Nucleosil™ 100-5 C18 PAH EC
Código de producto. 10318301 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10318301 3 mm cada uno
10649951 2 mm cada uno
10758232 4 mm cada uno
10135031 4,6 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10318301
Marca: Macherey-Nagel™ 720117.30
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; Tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 3 mm
Para utilizar con Análisis por HPLC de PAH
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1/paquete
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Tipo de columna Análisis de PAH
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Polimérico
Tipo Columna para EC
Técnica EC