Learn More
Macherey-Nagel™ Cartuchos de precolumnas para HD/CC Nucleosil™ 100-5 C18
Código de producto. 10286891 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10286891 4 mm paquete de 3
1 options
Código de producto. 10286891 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 721853.40
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 3 Paq.
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 8 mm
Tamaño de poro 100Å
Tipo Cartuchos de precolumnas para CC
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Para utilizar con (equipo) Columnas EC de 4 y 4,6 mm de D.I. con adaptador de precolumna EC (referencia 721359)
Fase estacionaria NUCLEOSIL™ 100-5 C18 HD