Learn More
Macherey-Nagel™ Columna Nucleosil™ 100-5 C18 EC
Código de producto. 10286931 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10286931 125 mm 4,6 mm cada uno
10516481 125 mm 2 mm cada uno
10012721 250 mm 2 mm cada uno
10358631 250 mm 3 mm cada uno
10482032 125 mm 3 mm cada uno
10499731 250 mm 4,6 mm cada uno
10276931 125 mm 4 mm cada uno
10467431 250 mm 4 mm cada uno
8 options
Código de producto. 10286931
Marca: Macherey-Nagel™ 720002.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Separe mezclas basadas en interacciones hidrófobas (van der Waals) con la HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento). Las columnas de EC Nucleosil™ 100-5 C18 están disponibles en una amplia variedad de diámetros internos y longitudes.
Separe mezclas basadas en interacciones hidrófobas (van der Waals) con la HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento).Las columnas de EC Nucleosil™ 100-5 C18 están disponibles en una amplia variedad de diámetros internos y longitudes.
  • Fases de sílice modificada con octadecilo para HPLC
  • Con desactivación terminal · USP L1
  • Fases de desactivación terminal no polar para cromatografía de RP
  • Estabilidad de pH en 20 °C: 2–8, contenido de carbono en función del tamaño de poro (consulte la tabla siguiente)
  • Mecanismo de separación en función de las interacciones (van der Waals) hidrófobas, interacciones de silanol ligeramente residual 
  • Eluyente en acetonitrilo y agua
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 125 mm
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Temperatura 20 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 15 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC
Técnica EC