Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 100-5 C18 720141 Modelo EC
Código de producto. p-8012258 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
12462660 4,6 mm cada uno
12452660 4 mm cada uno
2 options
Código de producto. 12462660
Marca: Macherey-Nagel™ 720141.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 15%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC