Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC para HPLC analítica Nucleosil™ 100-5
Código de producto. 10506671 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10506671 150 mm 4,6 mm cada uno
10134651 125 mm 4,6 mm cada uno
10338111 250 mm 4,6 mm cada uno
10082911 250 mm 4 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10506671
Marca: Macherey-Nagel™ 720305.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 25%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo polimérico
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 9
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 AB
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 25 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna de análisis para EC