Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC para HPLC analítica Nucleosil™ 100-5
Código de producto. 10082911 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10082911 250 mm 4 mm cada uno
10134651 125 mm 4,6 mm cada uno
10506671 150 mm 4,6 mm cada uno
10338111 250 mm 4,6 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10082911
Marca: Macherey-Nagel™ 720936.40
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 25%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo polimérico
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 9
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 25 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna de análisis para EC