Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleosil™ 100-3 C18 HD
Código de producto. 10154841 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10154841 125 mm 4,6 mm cada uno
10388531 150 mm 4,6 mm cada uno
10002931 125 mm 4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10154841 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 720191.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columnas HPLC Macherey-Nagel Nucleosil 100-3 C18 HD, diámetro: 4 mm, longitud: 125 mm; carga de carbono: 20 %, formato de columna: Columna analítica, Tipo de columna: fase reversa, desactivada: sí, Presión máx.: 5800 psi (400 bar), Material de relleno: Sílice de alta densidad, tamaño de partícula: 3 um, pH: de 2 a 9
Columnas HPLC Macherey-Nagel Nucleosil 100-3 C18 HD, diámetro: 4 mm, longitud: 125 mm, carga de carbono: 20 %, formato de columna: Columna analítica, Tipo de columna: fase reversa, desactivada: sí, Presión máx.: 5800 psi (400 bar), Material de relleno: Sílice de alta densidad, tamaño de partícula: 3 um, pH: de 2 a 9
Especificaciones
Química de columna Octadecilo
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 HD
Material de embalaje Sílice de alta densidad
Carga de carbono 20 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC