Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de modo mixto de (NH2) amino para HPLC Nucleosil ™, 10μ m, 4,6 mm x 250 mm
Código de producto. 12777690 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12777690
Marca: Macherey-Nagel™ 720025.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 3,50%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
Especificaciones
Química de columna Amino
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Amino
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Cromatografía de fase normal y fase inversa
Tipo de funcionalidad/interacción interacciones polares, interacciones hidrófobas e interacciones de intercambio de iones débiles
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil n-heptano
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 10 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes n-heptano
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L8
Fase estacionaria Amino (NH2)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 3,50%
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal No
Fase Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
Tipo Columna para EC