missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoMag Pathogen kit for viral/bacterial DNA and viral RNA from clinical spl.

Código de producto. 15865253
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
1 x 96 preparaciones
4 x 96 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15865253 4 x 96 preparaciones paquete de 4
15834044 1 x 96 preparaciones cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15865253

Marca: Macherey-Nagel™ 744210.4

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El kit integral incluye aislamiento basado en microesferas de ARN/ADN vírico y ADN bacteriano a partir de muestras clínicas.

NucleoMag™ Pathogen

  • Un kit para cualquier tipo de muestra clínica común
  • Alta sensibilidad
  • La prep. es totalmente escalable
  • Aislamiento fiable de ácidos nucleicos - adecuado incluso para títulos bajos de virus
  • Formato probado de 96 pocillos de alto rendimiento
  • Extracción de ARN y ADN vírico y ADN microbiano
  • Para aplicaciones de pruebas clínicas

Especificaciones

Capacidad 0.4 μg/μL beads
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente (18 - 25 °C)
Isolation Technology Magnetic Bead
Tipo de muestra Muestras clínicas
Eficacia Capacidad de fijación: Microesferas de 0,4 μg/μl
Volumen de elución Volumen de elución: 50 - 100 μl
Para utilizar con (equipo) Imán
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ARN y ADN vírico y ADN microbiano de muestras clínicas
Incluye NucleoMag B-Beads, tampones, ARN portador, proteinasa K
N.º de reacciones 4 x 96 preparaciones
Volumen de muestra <200 μL whole blood/serum/plasma/swab solution/feces, <25 mg tissue
Tiempo de prueba 40 - 120 min/plancha (96 preps) - en función del tipo de instrumento, instalación y configuración
Formulario Gránulos superparamagnéticos altamente reactivos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoMag Pathogen
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate; ethanol, sodiumperchlorate; guanidine hydrochloride; proteinase K (origin:
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.