missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA/RNA Water kit for water and air samples

Código de producto. p-7161845
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
1 x 96
4 x 96
Tamaño de la unidad:
384 reacciones
96 reacciones
cada uno
paquete de 4
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
16397455 1 x 96 cada uno
16341626 1 x 96 96 reacciones
16351626 4 x 96 384 reacciones
16307465 4 x 96 paquete de 4
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol, ethanol mixture) Chem class 3 Product group II

Código de producto. 16397455

Marca: Macherey-Nagel™ 744220.1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol, ethanol mixture) Chem class 3 Product group II

Flexible magnetic bead based isolation of DNA and RNA from water and air samples.

  • Adecuado para diversas muestras de agua salada y dulce, que abarcan desde turbia hasta transparente, así como con filtros de aire
  • Inhibición minimizada para resultados fiables
  • Compatible con una variedad de filtros y sistemas de filtración
  • Además, puede combinarse con dos tamaños diferentes de tubos de microesferas cerámicas para una lisis óptima de las muestras
  • Procedimientos manuales y automatizados a temperatura ambiente sin agentes reductores
  • Aplicaciones típicas posteriores: qPCR, qRT-PCR, NGS

Especificaciones

Capacidad 0.4 μg/μL beads
Isolation Technology Magnetic Bead
Tipo de muestra Muestras de aguas y aire, Water
Eficacia Capacidad de unión de microesferas de 0,4 µg/µl.
N.º de reacciones 1 x 96
Volumen de muestra Fragmentos de 300 bp - 50 kbp
Tiempo de prueba 40 min para KingFisher Flex (excepto filtración y lisis de muestras)
Formulario Gránulos superparamagnéticos altamente reactivos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoMag DNA/RNA Water (1x96)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ethanol

Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.