Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA/RNA Water kit for water and air samples
Código de producto. 16397455
Click to view available options
N.º de reacciones:
1 x 96
4 x 96
Tamaño de la unidad:
384 reacciones
96 reacciones
cada uno
paquete de 4
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol, ethanol mixture) Chem class 3 Product group II
Código de producto. 16397455
Marca: Macherey-Nagel™ 744220.1
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol, ethanol mixture) Chem class 3 Product group II
Flexible magnetic bead based isolation of DNA and RNA from water and air samples.
  • Adecuado para diversas muestras de agua salada y dulce, que abarcan desde turbia hasta transparente, así como con filtros de aire
  • Inhibición minimizada para resultados fiables
  • Compatible con una variedad de filtros y sistemas de filtración
  • Además, puede combinarse con dos tamaños diferentes de tubos de microesferas cerámicas para una lisis óptima de las muestras
  • Procedimientos manuales y automatizados a temperatura ambiente sin agentes reductores
  • Aplicaciones típicas posteriores: qPCR, qRT-PCR, NGS
Especificaciones
Capacidad 0.4 μg/μL beads
Isolation Technology Magnetic Bead
Tipo de muestra Muestras de aguas y aire, Water
Eficacia Capacidad de unión de microesferas de 0,4 µg/µl.
N.º de reacciones 1 x 96
Volumen de muestra Fragmentos de 300 bp - 50 kbp
Tiempo de prueba 40 min para KingFisher Flex (excepto filtración y lisis de muestras)
Formulario Gránulos superparamagnéticos altamente reactivos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoMag DNA/RNA Water (1x96)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ethanol
Para uso exclusivo en investigación