Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag DNA/RNA Water kit for water and air samples
Click to view available options
N.º de reacciones:
1 x 96
4 x 96
Tamaño de la unidad:
384 reacciones
96 reacciones
cada uno
paquete de 4
Descripción
- Adecuado para diversas muestras de agua salada y dulce, que abarcan desde turbia hasta transparente, así como con filtros de aire
- Inhibición minimizada para resultados fiables
- Compatible con una variedad de filtros y sistemas de filtración
- Además, puede combinarse con dos tamaños diferentes de tubos de microesferas cerámicas para una lisis óptima de las muestras
- Procedimientos manuales y automatizados a temperatura ambiente sin agentes reductores
- Aplicaciones típicas posteriores: qPCR, qRT-PCR, NGS
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 0.4 μg/μL beads |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Tipo de muestra | Muestras de aguas y aire, Water |
| Eficacia | Capacidad de unión de microesferas de 0,4 µg/µl. |
| N.º de reacciones | 4 x 96 |
| Volumen de muestra | Fragmentos de 300 bp - 50 kbp |
| Tiempo de prueba | 40 min para KingFisher Flex (excepto filtración y lisis de muestras) |
| Formulario | Gránulos superparamagnéticos altamente reactivos |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- NucleoMag DNA/RNA Water (4x96)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- MIXTURE LIST-Contém: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ethanol
Para uso exclusivo en investigación