missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nucleolin Antibody (364-5 + NCL/902), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-47862MFV500
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Nucleolin Monoclonal antibody specifically detects Nucleolin in Human, Bovine (Negative), Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| Nucleolin | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Bovine (Negative), Mouse (Negative), Rat (Negative) | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 364-5 + NCL/902 | |
| Flow Cytometry | |
| C23, FLJ45706, FLJ59041, nucleolin, Protein C23 | |
| Lysate of SU-DHL-1 Nuclei (364-5); Recombinant human NCL protein (NCL/902) (Uniprot: P19338 ) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Phospho Specific, Stem Cell Markers | |
| 4691 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido