Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC de intercambio iónico de DEAE Nucleogen™, 7 μm, 6 mm x 125 mm
Código de producto. 10450902 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10450902 6 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10450902
Marca: Macherey-Nagel™ 736601
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: columna de análisis; tamaño de poro: 4000 Å; fase de columna: Intercambio iónico
Especificaciones
Capacidad de intercambio aniónico DEAE
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 6 mm
Para utilizar con Cromatografía de intercambio aniónico de ácidos nucleicos
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 3625 psi (250 bar)
Compatibilidad de fase móvil Metanol
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 7 μm
pH De 2,5 a 8
Tamaño de poro 4000 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Metanol
Temperatura 70°C
Fase estacionaria DEAE
Material de embalaje Sílice
Tipo de columna Intercambio iónico
Con desactivación terminal No
Fase Intercambio iónico
Tipo Columna para HPLC Valco