Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas HPLC SUGAR 810 H Nucleogel™
Código de producto. 10378251 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10378251 4 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10378251
Marca: Macherey-Nagel™ 719574
Solo quedan null
Especificaciones
Longitud (métrico) 30 mm
Tipo Columna para HPLC
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Fase estacionaria SUGAR 810 H NUCLEOGEL™
Formato de columna Columna para HPLC Valco
Para utilizar con (aplicación) Separación de azúcar y ácidos orgánicos
Técnica HPLC
Tipo USP L17