Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas HPLC SUGAR 810 Ca Nucleogel™
Código de producto. 10648611 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10648611 4 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10648611
Marca: Macherey-Nagel™ 719570
Solo quedan null
Especificaciones
Longitud (métrico) 30 mm
Tipo Columna para HPLC
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Fase estacionaria SUGAR 810 Ca NUCLEOGEL™
Formato de columna Columna para HPLC Valco
Para utilizar con (aplicación) Separación de monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos
Técnica HPLC
Tipo USP L19