Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleogel™ RP 100-8
Código de producto. p-8012247 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10082861
Marca: Macherey-Nagel™ 719456
Formato de columna: Columna de análisis; Tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Química de columna Poliestireno
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Poliestireno
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Caudal 1 ml/min
Para utilizar con Separación de moléculas pequeñas como los productos farmacéuticos con propiedades básicas
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 2610 psi (180 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 8 μm
pH De 1 a 13
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Tipo USP L21
Fase estacionaria PSDVB (poliestireno divinilbenceno)
Material de embalaje Polímero
Tipo de columna Fase reversa
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC