Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleogel™ RP 100-8
Código de producto. 12738042 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12738042 250 mm cada uno
10082861 150 mm cada uno
2 options
Código de producto. 12738042
Marca: Macherey-Nagel™ 719520
Formato de columna: Columna de análisis; Tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Química de columna Poliestireno
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Poliestireno
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Separación de moléculas pequeñas como los productos farmacéuticos con propiedades básicas
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 2610 psi (180 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 8 μm
pH De 1 a 13
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Temperatura 80°C
Tipo USP L21
Fase estacionaria PSDVB (poliestireno divinilbenceno)
Material de embalaje Polímero
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal No
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC