Especificaciones
| Química de columna | Poliestireno |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Poliestireno |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Caudal | 1 ml/min |
| Para utilizar con | Separación de moléculas pequeñas como los productos farmacéuticos con propiedades básicas |
| Tipo de funcionalidad/interacción | hidrófobos |
| Hidrofobicidad | Sí |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 2610 psi (180 bar) |
| Mostrar más |