Especificaciones
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Longitud (métrico) | 21 mm |
| Tamaño de poro | 100Å |
| Tipo | Precolumna para HPLC |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Fase estacionaria | ION 300 OA NUCLEOGEL™ |
| Compatibilidad de fase móvil | Ácido sulfúrico |
| Disolventes | Ácido sulfúrico |
| Formato de columna | Precolumna para HPLC Valco |
| Para utilizar con (aplicación) | Separación de azúcar, alcoholes |
| Mostrar más |