Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleogel™
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Material:
Nucleogel SAX 1000-8
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC, Separación de azúcares, alcoholes y ácidos orgánicos |
| Compatibilidad del disolvente | 0,01 N H2SO4 |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Tipo | Columna para HPLC |