Especificaciones
| Capacidad de columna | 50 μeq/g |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC, Separación de aniones inorgánicos |
| Compatibilidad del disolvente | Tampón de 2 mM de hidrogenoftalato de potasio, pH 5,6 |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Tipo | Columna para HPLC |