Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleodur™ Sphinx RP
Código de producto. p-8012244 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12478537
Marca: Macherey-Nagel™ 760807.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Especificaciones
Química de columna Octadecilo y propilfenilo
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo y propilfenilo
Diámetro (métrico) 2 mm
Caudal 1 ml/min
Para utilizar con Para antibióticos de quinolona, sulfonamidas, xantinas, aplicación de separación aromática sustituida
Tipo de funcionalidad/interacción Interacciones p-p
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 1 a 10
Tamaño de poro 110 Å
Volumen de poro 0,9 ml/g
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP 1 l/11 l
Fase estacionaria C18 y propilfenilo (Sphinx RP)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 15 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC