Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleodur™ Sphinx RP
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Química de columna | Octadecilo y propilfenilo |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Octadecilo y propilfenilo |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Caudal | 1 ml/min |
| Para utilizar con | Para antibióticos de quinolona, sulfonamidas, xantinas, aplicación de separación aromática sustituida |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Interacciones p-p |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Mostrar más |