Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleodur™ Sphinx RP
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Octadecilo y propilfenilo |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con | Para LC-MS y HPLC |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
| Forma de partícula | Esférica |
| Tamaño de partículas | 1,8 μm |
| pH | De 1 a 10 |
| Tamaño de poro | 110 Å |
| Mostrar más |