Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleodur™ Sphinx RP
Código de producto. 12418557 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12418557
Marca: Macherey-Nagel™ 760822.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo y propilfenilo
Diámetro (métrico) 2 mm
Para utilizar con Para LC-MS y HPLC
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 1,8 μm
pH De 1 a 10
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP 1 l/11 l
Fase estacionaria C18 y propilfenilo (Sphinx RP)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 15 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Técnica HPLC, LC-MS