Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC Nucleodur™ SiOH
Código de producto. 12498377 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
150 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12498377
Marca: Macherey-Nagel™ 760172.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Normal Phase
Especificaciones
Química de columna Sílice de gran pureza
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Sílice de gran pureza
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Caudal 1 ml/min
Para utilizar con Para separación analítica y preparativa de aplicaciones de compuestos polares y de polaridad media
Tipo de funcionalidad/interacción Polar y de polaridad media
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Impureza del metal < 10 ppm
Compatibilidad de fase móvil n-heptano
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 110 Å
Volumen de poro 0,9 ml/g
Cantidad 1 unidad
Disolventes n-heptano
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L3
Fase estacionaria Sílice
Material de embalaje Sílice
Tipo de columna Fase normal
Con desactivación terminal No
Fase Fase normal
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Técnica Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica