Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ SiOH
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| Longitud (métrico) | 8 mm |
| Tamaño de poro | 100Å |
| Tipo | Precolumna para CC |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Fase estacionaria | NUCLEODUR™ SiOH |
| Compatibilidad de fase móvil | n-heptano |
| Disolventes | n-heptano |
| Material de embalaje | Sílice |
| Mostrar más |