Learn More
Macherey-Nagel™ Columna EC para HPLC de fase inversa con grupo polar C18 integrado Polartec™ Nucleodur™, 5 μm, 4,6 mm x 100 mm
Código de producto. 15137253 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15137253 100 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15137253
Marca: Macherey-Nagel™ 760486.46
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 17%; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Caudal 0,4 mL/min
Para utilizar con Para HPLC, GC, TLC, SPE
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 9
Tamaño de poro 110 Å
Disolventes PolarTec
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1/L60
Fase estacionaria C18 con grupo polar integrado
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 17 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Técnica Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica