Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC de fase inversa de fenilo/hexilo Nucleodur™, 3 μm, 2 mm x 50 mm
Código de producto. 13208149 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13208149
Marca: Macherey-Nagel™ 760573.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 10%; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Química de columna Fenil/Hexil
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Fenil/Hexil
Diámetro (métrico) 2 mm
Para utilizar con Para compuestos aromáticos e insaturados, compuestos polares que funcionan como productos farmacéuticos y en antibióticos
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 1 a 10
Tamaño de poro 110 Å
Volumen de poro 0,9 ml/g
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenil/Hexil
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 10 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC