Learn More
Macherey-Nagel™ Columna NUCLEODUR™ HILIC para HPLC, partículas de 3 μm
Código de producto. 12488457 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Caudal:
0,15 mL/min
0,34 mL/min
0,6 mL/min
0,8 mL/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Caudal unitSize
12488457 250 mm 4,6 mm 0,8 mL/min cada uno
10668614 100 mm 2 mm 0,15 mL/min cada uno
10311625 125 mm 2 mm 0,15 mL/min cada uno
10711325 250 mm 2 mm 0,15 mL/min cada uno
12738862 50 mm 2 mm 0,15 mL/min cada uno
10480864 125 mm 3 mm 0,34 mL/min cada uno
12728862 250 mm 3 mm 0,34 mL/min cada uno
12717850 100 mm 4,6 mm 0,8 mL/min cada uno
12748862 50 mm 3 mm 0,34 mL/min cada uno
12408467 125 mm 4,6 mm 0,8 mL/min cada uno
12428467 150 mm 4,6 mm 0,8 mL/min cada uno
12707850 50 mm 4,6 mm 0,8 mL/min cada uno
10627715 250 mm 4 mm 0,6 mL/min cada uno
12498457 125 mm 4 mm 0,6 mL/min cada uno
12418467 50 mm 4 mm 0,6 mL/min cada uno
15 options
Código de producto. 12488457
Marca: Macherey-Nagel™ 760530.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para aplicaciones de HPLC analítica con compuestos hidrofílicos. La columna para HPLC Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ HILIC, partículas de 3 μm es una columna estándar EC con fase de sílice de alta pureza. Las columnas están disponibles en una variedad de diámetros y longitudes.
Este producto es adecuado para aplicaciones de cromatografía de interacción hidrófila (HILIC). Presenta una fase altamente pura de sílice modificada con ácido amónico/sulfónico con un eluyente 80:20 de acetonitrilo-agua. Estas columnas estándar EC tienen un tamaño de partícula de 3 μm y se utilizan en la HPLC analítica.
  • Ideales para cromatografía estable y reproducible de analitos altamente polares
  • Adecuadas para aplicaciones analíticas y preparativas
  • Período de acondicionamiento de la columna muy corto
  • Se utiliza con compuestos hidrófilos como: ácidos y bases polares orgánicos, compuestos naturales polares, nucleósidos, oligonucleótidos, aminoácidos, péptidos, vitaminas solubles en agua
Especificaciones
Química de columna Amoníaco/ácido sulfónico
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Amoníaco/ácido sulfónico
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Caudal 0,8 mL/min
Para utilizar con Para cromatografía estable y reproducible de analitos altamente polares
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil 80:20 Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8,5
Tamaño de poro 110 Å
Volumen de poro 0,9 ml/g
Cantidad 1 unidad
Disolventes 80:20 Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Sílice modificada con amonio/ácido sulfónico
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 7 %
Tipo de columna HILIC
Con desactivación terminal No
Fase HILIC
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC