Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas EC para HPLC e HILIC Nucleodur™
Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2 mm
3 mm
Unit Size:
cada uno
Specifications
Specifications
| Carga de carbono | 7 % |
| pH | De 2 a 8,5 |
| Tamaño de partículas | 1,8 μm |
| Longitud (métrico) | 4 mm |
| Tamaño de poro | 110Å |
| Tipo | Precolumna de EC |
| Diámetro interior (métrico) | 2 mm |
| Fase estacionaria | NUCLEODUR™ HILIC |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Disolventes | Acetonitrilo/agua |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction