Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC Nucleodur™ HILIC
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC Nucleodur™ HILIC
Código de producto. 12748852 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,8 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12748852 | 30 mm | 4 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12728872 | 125 mm | 2 mm | 5 μm | cada uno |
| 12718862 | 150 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12708862 | 100 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12708872 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | cada uno |
| 12728852 | 30 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12748872 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | cada uno |
| 12717840 | 50 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12747840 | 75 mm | 2 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12738872 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 12718872 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 12738852 | 30 mm | 3 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12727840 | 50 mm | 3 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12675969 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 12458467 | 125 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 12695969 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10016494 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 12478467 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 12707840 | 30 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12685969 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 12448467 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10596415 | 50 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12438467 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 12737840 | 50 mm | 4 mm | 1,8 μm | cada uno |
| 12468467 | 50 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12748852
Marca: Macherey-Nagel™ 760521.40
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Amoníaco ácido sulfónico |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Para utilizar con | Para cromatografía de interacción hidrófila |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Interacción hidrófila |
| Hidrofobicidad | Sí |
| Longitud (métrico) | 30 mm |
| Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
| Forma de partícula | Esférica |
| Tamaño de partículas | 1,8 μm |
| pH | De 2 a 8,5 |
| Tamaño de poro | 110 Å |
| Cantidad | 1 unidad |
| Disolventes | Acetonitrilo/agua |
| Área de la superficie | 340 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Fase estacionaria | Sílice modificada con amonio/ácido sulfónico |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 7 % |
| Tipo de columna | HILIC |
| Con desactivación terminal | No |
| Fase | HILIC |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Columna para EC |
| Técnica | Interacción hidrófila, analítica, cromatografía preparativa, LC-MS |
| Mostrar más Mostrar menos |