Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC Nucleodur™ HILIC
Código de producto. 12707840 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,8 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
12707840 30 mm 4,6 mm 1,8 μm cada uno
12728872 125 mm 2 mm 5 μm cada uno
12718862 150 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
12708862 100 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
12708872 250 mm 2 mm 5 μm cada uno
12728852 30 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
12748872 50 mm 2 mm 5 μm cada uno
12717840 50 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
12747840 75 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
12738872 125 mm 3 mm 5 μm cada uno
12718872 250 mm 3 mm 5 μm cada uno
12738852 30 mm 3 mm 1,8 μm cada uno
12727840 50 mm 3 mm 1,8 μm cada uno
12675969 50 mm 3 mm 5 μm cada uno
12458467 125 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
12695969 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10016494 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
12478467 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
12685969 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
12448467 125 mm 4 mm 5 μm cada uno
10596415 50 mm 4,6 mm 1,8 μm cada uno
12438467 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
12748852 30 mm 4 mm 1,8 μm cada uno
12737840 50 mm 4 mm 1,8 μm cada uno
12468467 50 mm 4 mm 5 μm cada uno
25 options
Código de producto. 12707840
Marca: Macherey-Nagel™ 760521.46
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 7%; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC)
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Amoníaco ácido sulfónico
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Para cromatografía de interacción hidrófila
Tipo de funcionalidad/interacción Interacción hidrófila
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 30 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 1,8 μm
pH De 2 a 8,5
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Sílice modificada con amonio/ácido sulfónico
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 7 %
Tipo de columna HILIC
Con desactivación terminal No
Fase HILIC
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Técnica Interacción hidrófila, analítica, cromatografía preparativa, LC-MS