Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC Nucleodur™ HILIC
Código de producto. 12438467 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,8 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
12438467 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
12728872 125 mm 2 mm 5 μm cada uno
12718862 150 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
12708862 100 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
12708872 250 mm 2 mm 5 μm cada uno
12728852 30 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
12748872 50 mm 2 mm 5 μm cada uno
12717840 50 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
12747840 75 mm 2 mm 1,8 μm cada uno
12738872 125 mm 3 mm 5 μm cada uno
12718872 250 mm 3 mm 5 μm cada uno
12738852 30 mm 3 mm 1,8 μm cada uno
12727840 50 mm 3 mm 1,8 μm cada uno
12675969 50 mm 3 mm 5 μm cada uno
12458467 125 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
12695969 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10016494 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
12478467 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
12707840 30 mm 4,6 mm 1,8 μm cada uno
12685969 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
12448467 125 mm 4 mm 5 μm cada uno
10596415 50 mm 4,6 mm 1,8 μm cada uno
12748852 30 mm 4 mm 1,8 μm cada uno
12737840 50 mm 4 mm 1,8 μm cada uno
12468467 50 mm 4 mm 5 μm cada uno
25 options
Código de producto. 12438467
Marca: Macherey-Nagel™ 760550.40
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 7%; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC)
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Amonio
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal 1 ml/min
Para utilizar con Para HPLC, GC, TLC, SPE
Tipo de funcionalidad/interacción Hidrófilo
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil 80:20 Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8,5
Tamaño de poro 110 Å
Disolventes Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC)
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Sílice modificada con amonio/ácido sulfónico
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 7 %
Tipo de columna HILIC
Con desactivación terminal No
Fase HILIC
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Técnica Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica