Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ C8 Gravity VariPerp
Código de producto. 12449906 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
125 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12449906
Marca: Macherey-Nagel™ 762070.100
Solo quedan null
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 10 mm
Para utilizar con Separaciones analíticas sofisticadas generales, las clases de compuestos separados incluyen fármacos, por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos; herbicidas; fitofarmacéuticos; inmunosupresores
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 110 Å
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8 Gravity
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para HPLC VariPerp