Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ C8 ec VariPerp
Código de producto. 12419906 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
125 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12419906
Marca: Macherey-Nagel™ 762062.100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Column Format: Preparative Column; Carbon Load: 10.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Especificaciones
Formato de columna Columna preparativa
Diámetro (métrico) 10 mm
Para utilizar con Fármacos básicos, neutros o ácidos, aminoácidos derivatizados, pesticidas, vitaminas liposolubles, aldehídos y cetonas, compuestos fenólicos
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 9
Tamaño de poro 110 Å
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 10,50%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para HPLC VariPerp