Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ C18 Pyramid
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Química de columna | Octadecilo |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Octadecilo |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Caudal | 1 ml/min |
| Para utilizar con | Para separación analítica y preparativa de aplicaciones de compuestos polares y de polaridad media |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Forma de partícula | Esférica |
| Mostrar más |