Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ C18 Pyramid
Código de producto. 12428397 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12428397 125 mm 3 mm cada uno
12418397 125 mm 2 mm cada uno
12458397 150 mm 2 mm cada uno
12498397 250 mm 2 mm cada uno
12438407 50 mm 2 mm cada uno
12468397 150 mm 3 mm cada uno
12718732 100 mm 4,6 mm cada uno
12448397 125 mm 4,6 mm cada uno
12488397 150 mm 4,6 mm cada uno
12408407 250 mm 3 mm cada uno
12468407 50 mm 4,6 mm cada uno
12708732 75 mm 4,6 mm cada uno
12438397 125 mm 4 mm cada uno
12448407 50 mm 3 mm cada uno
12478397 150 mm 4 mm cada uno
12418407 250 mm 4 mm cada uno
12458407 50 mm 4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 12428397 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 760260.30
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 14%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Especificaciones
Química de columna Octadecilo
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 3 mm
Caudal 1 ml/min
Para utilizar con Para separación analítica y preparativa de aplicaciones de compuestos polares y de polaridad media
Longitud (métrico) 125 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 1 a 9
Tamaño de poro 110 Å
Volumen de poro 0,9 ml/g
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 Pyramid
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 14 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Técnica Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica