Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ C18 Pyramid
Código de producto. 12418417 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12418417 50 mm 2 mm cada uno
12458417 100 mm 2 mm cada uno
12728732 150 mm 2 mm cada uno
12478407 30 mm 2 mm cada uno
12738732 75 mm 2 mm cada uno
12488407 30 mm 3 mm cada uno
12428417 50 mm 3 mm cada uno
12408417 30 mm 4,6 mm cada uno
12498407 30 mm 4 mm cada uno
12448417 50 mm 4,6 mm cada uno
12438417 50 mm 4 mm cada uno
11 options
Código de producto. 12418417
Marca: Macherey-Nagel™ 760272.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 14%; tamaño de poro: 110 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 2 mm
Para utilizar con Para LC-MS y HPLC
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 1,8 μm
pH De 1 a 9
Tamaño de poro 110 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18 Pyramid
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 14 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC
Técnica HPLC, LC-MS