Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 Pyramid
Código de producto. 12498587 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
4 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
Código de producto. 12498587
Marca: Macherey-Nagel™ 761854.40
Solo quedan null
Especificaciones
Carga de carbono 14%
pH Desde 1 hasta 9
Tamaño de partículas 3 μm
Longitud (métrico) 8 mm
Tamaño de poro 110Å
Tipo Precolumna para CC
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Fase estacionaria NUCLEODUR™ C18 Pyramid
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Disolventes Acetonitrilo/agua
Material de embalaje Sílice
Entrecruzamiento Octadecilo
Formato de columna Precolumna
Para utilizar con (aplicación) LC-MS gracias a su bajo sangrado
Técnica HPLC
Forma de partícula Esférica
Hidrofobicidad Sí
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L1