Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleodur™ C18 Pyramid
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
4 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
Especificaciones
Especificaciones
| Carga de carbono | 14% |
| pH | Desde 1 hasta 9 |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| Longitud (métrico) | 8 mm |
| Tamaño de poro | 110Å |
| Tipo | Precolumna para CC |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Fase estacionaria | NUCLEODUR™ C18 Pyramid |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Disolventes | Acetonitrilo/agua |
| Mostrar más |