Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas para HPLC Nucleodur™ C18 PAH EC
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Química de columna | Octadecilo |
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Octadecilo |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Para utilizar con | Para la separación rápida de 16 PAH |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Forma de partícula | Esférica |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| Mostrar más |